ContactUsLinkComponent
Kyselina boritá 40 g/l in aqueous solution s indikátorem, VOLUSOL®
  95097.5000
 :  
undefined
Kyselina boritá 40 g/l in aqueous solution s indikátorem, VOLUSOL®
  95097.5000
 :  
  • Typ balení:
    Plastic jerrican
  • Bal.:
    5 L
  • Sekvence:
    5190
  • Assay (W/V):
    3.9 - 4.2 %
  • Appearance:
    Clear red liquid
  • Sensitivity:
    Passes test
  • Density (20/4):
    1.000 - 1.020
 :
 :Ambient
 :233-139-2
 :10043-35-3
 :B(OH)₃
 :MFCD00011337