ContactUsLinkComponent
Kyselina boritá 20 g/l in aqueous solution
  2733.5000
 :  
undefined
Kyselina boritá 20 g/l in aqueous solution
  2733.5000
 :  
  • Typ balení:
    Plastic container
  • Bal.:
    5 L
  • Sekvence:
    5190
  • Assay:
    1.9 - 2.1 %
 :10043-35-3
 :
 :B(OH)₃
 :MFCD00011337
 :Ambient
 :233-139-2