Dihydrogenfosforečnan draselný 1/15 mol/l vodný roztok, Supelco®
Katalogové číslo 1.04875.1000
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:1 L
- Sekvence:5037
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Density:1.001 g/cm3
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
:M-Clarity™ quality level = MQ100
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:231-913-4
Číslo CAS:7778-77-0
Vzorec:KH₂PO₄
MDL číslo:MFCD00011401