0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Dvojchroman draselný
Dvojchroman draselný 0,5% vodný roztok Reag. Ph. Eur. 1069502
Dvojchroman draselný 0,5% in aqueous solution Reag. Ph. Eur. 1069502
87900.290
:
VWR Chemicals
:
Dvojchroman draselný 0,5% in aqueous solution Reag. Ph. Eur. 1069502
87900.290
:
VWR Chemicals
:
Typ balení:
Plastová láhev
Bal.:
1 L
Sekvence:
5037
:
:
Ambient
:
231-906-6
:
3287
:
6.1,III
:
GHS06
:
GHS08
:
7778-50-9
:
K₂Cr₂O₇
:
MFCD00011367