0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Standardy
Standardy organické
Diazinon 100 µg/ml v methanolu
Diazinon 100 µg/ml v methanolu
Diazinon 100 µg/ml v methanolu
Katalogové číslo 123972C
Dodavatel:
VWR Chemicals
Číslo CAS:
SDS
Certifikáty
Rozbalit obrázek
Diazinon 100 µg/ml v methanolu
Katalogové číslo 123972C
Dodavatel:
VWR Chemicals
Číslo CAS:
SDS
Certifikáty
Specifikace
Typ balení:
Glass ampoule
Bal.:
1 mL
Čí. CAS:
333-41-5
Popis:
Diazinon 100 µg/ml v methanolu
Vzorec:
C₁₂H₂₁N₂O₃PS
Popis:
Diazinon
Specifikace
O tomto produktu
Detaily produktu
Dokumentace
Detaily produktu
Dokumentace