0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Standardy
Standardy organické
chlorpyrifos 100 µg/ml v methanolu
chlorpyrifos 100 µg/ml v methanolu
chlorpyrifos 100 µg/ml v methanolu
123692U
:
VWR Chemicals
:
chlorpyrifos 100 µg/ml v methanolu
123692U
:
VWR Chemicals
:
Typ balení:
Glass ampoule
Bal.:
1 mL
Čí. CAS:
2921-88-2
Popis:
Chlorpyrifos 100 µg/ml in methanol
Vzorec:
C₉H₁₁Cl₃NO₃PS
Popis:
Chlorpyrifos