VWR®, Propyzamide neat Certified Reference Material
124482Q
:
- Typ balení:Glass ampoule
- Bal.:10 mg
- Čí. CAS:23950-58-5
- Popis:Propyzamide neat Certified Reference Material
- MDL čí.:MFCD00055346
- Vzorec:C₁₂H₁₁Cl₂NO
- Molekulární hmotnost:256.13 g/mol
- Popis:Propyzamide