bromfenolová modř sodná sůl ACS
Katalogové číslo 0312-100G
Dodavatel: VWR Chemicals
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:100 g
- Sekvence:3401
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Clarity of Solution:Pass
- Visual Transition Interval (pH 3.0 – 4.6):Pass
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:252-170-2
Číslo CAS:62625-28-9
Vzorec:C₁₉H₉Br₄NaO₅S
MDL číslo:MFCD00013793