ContactUsLinkComponent
Dynalon Two-Way Stopcocks with Hose Barb Connections
Dynalon Two-Way Stopcocks with Hose Barb Connections
Certifikáty
undefined
Dynalon Two-Way Stopcocks with Hose Barb Connections
Specifikace
  • Typ připojení:
  • Barbed
  • Barbed
  • Barbed
  • Inlet port:
  • 16 mm Barb
  • 14 mm Barb
  • 10 mm Barb
  • Outlet port:
  • 16 mm Barb
  • 14 mm Barb
  • 10 mm Barb
  • Vstupní otvor:
  • 12,7 mm (0,5")
  • 10,7 mm (0,421")
  • 6,8 mm (0,268")
  • Hadice/trubka:
  • 16 mm
  • 14 mm
  • 10 mm
  • Záruka:
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • Máčené materiály:
  • HDPE
  • HDPE
  • HDPE