ContactUsLinkComponent
Anti- Llama Polyclonal Antibody (CF®583R)
 :  Biotium
Anti- Llama Polyclonal Antibody (CF®583R)
 :  Biotium
  • Catalog No:
  • 20909-500UL
  • 20909-50UL
  • Symbol antigenu:
  • IgG
  • IgG
  • Název antigenu:
  • Rabbit IgG
  • Rabbit IgG
  • Druh protilátky:
  • Sekundární
  • Sekundární
  • Klonovalita:
  • Polyclonal
  • Polyclonal
  • Hostitel:
  • Llama
  • Llama
  • Western blot:
  • Yes
  • Yes
  • ImunoFluorescence:
  • Yes
  • Yes
  • Průtoková cytometrie:
  • Yes
  • Yes
  • Formulář:
  • Liquid
  • Liquid
  • Koncentrace:
  • 2 mg/ml
  • 2 mg/ml
  • Křížová adsorbce:
  • Not cross-adsorbed
  • Not cross-adsorbed
  • Skladovací teplota:
  • Store at −20 °C, protected from light.
  • Store at −20 °C, protected from light.
Frequently Bought Together