ContactUsLinkComponent
L-cis-Diltiazem HCl ≥98%
L-cis-Diltiazem HCl ≥98%
  ENZOBMLCA2070005
 :  
L-cis-Diltiazem HCl ≥98%
  ENZOBMLCA2070005
 :  
  • Bal.:
    5 mg
  • Sekvence:
    2210
  • Purity:
    ≥98%
 :
 :451.0 g/mol
 :GHS07
 :Ambient
 :42399-54-2
 :C₂₂H₂₆N₂O₄S·HCl