0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
DAF-2 diacetate
DAF-2 diacetate 5 mM in DMSO ≥98% (by HPLC)
DAF-2 diacetate 5 mM in DMSO ≥98% (by HPLC)
ENZOALX620056M001
:
Enzo Life Sciences
:
DAF-2 diacetate 5 mM in DMSO ≥98% (by HPLC)
ENZOALX620056M001
:
Enzo Life Sciences
:
Bal.:
1 mg
Sekvence:
2070
Purity:
≥98% (HPLC)
Formulation:
Dissolved in 0.45 ml DMSO.
:
:
446.41 g/mol
:
200-664-3
:
GHS07
:
Freezer
:
205391-02-2
:
C₂₄H₁₈N₂O₇
:
MFCD05865101