Isopropyl-β-D-thiogalaktopyranosid ≥98% (by HPLC)
Dodavatel: ENZO LIFE SCIENCES
New Product
Certifikáty
O tomto produktu
Synonyma: IPTG
Číslo CAS:367-93-1
:
Vzorec:C₉H₁₈O₅S
MDL číslo:MFCD00063273
EINECS:206-703-0
:GHS07
Teplota pro skladování:Freezer
Specifikace
- Environmentally Preferable:
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Purity:≥98% (HPLC)
- Identity:Determined by IR
Výsledky testů specifikací
Frequently Bought Together