0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Muscimol
Muscimol ≥98% (by TLC)
Muscimol ≥98% (by TLC)
ENZOALX550127M005
:
ENZO LIFE SCIENCES
:
Muscimol ≥98% (by TLC)
ENZOALX550127M005
:
ENZO LIFE SCIENCES
:
Bal.:
5 mg
Sekvence:
2210
Purity (TLC):
≥98%
:
:
114.104 g/mol
:
14,06312
:
Freezer
:
220-430-4
:
1544
:
6.1,II
:
GHS06
:
GHS07
:
GHS08
:
2763-96-4
:
C₄H₆N₂O₂
:
MFCD00057894