(+)-Himbacine ≥98%, powder
Katalogové číslo ENZOALX550061M005
Dodavatel: ENZO LIFE SCIENCES
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:5 mg
- Sekvence:2210
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Purity:≥98%
- Source:Isolated from the Australian pine galbulimima baccata
- Appearance:White to off-white powder
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
:345.5 g/mol
Teplota pro skladování:Ambient
Číslo CAS:6879-74-9
Vzorec:C₂₂H₃₅NO₂