0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Chlorid sodný
Chlorid sodný 0,9% physiological saline endotoxin-free, sterile
Chlorid sodný 0,9% physiological saline endotoxin-free, sterile
ENZOALX505009LD15
:
Enzo Life Sciences
:
Chlorid sodný 0,9% physiological saline endotoxin-free, sterile
ENZOALX505009LD15
:
Enzo Life Sciences
:
Bal.:
1,5 mL
Sekvence:
2095
Endotoxin content:
<0.0002 EU/µg (pyrotell gel-clot endotoxin test)
:
:
Refrigerator
:
7647-14-5
:
NaCl
:
MFCD00003477