Adenosine-5'-triphosphate disodium salt (ATP disodium salt) trihydrate
Katalogové číslo ENZOALX480021G005
Dodavatel: ENZO LIFE SCIENCES
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle for solids
- Bal.:5 g
- Sekvence:3173
Specifikace
O tomto produktu
:
:605.19 g/mol
Teplota pro skladování:Freezer
EINECS:213-579-1
Číslo CAS:51963-61-2
:987-65-5
Vzorec:C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₃P₃·3H₂O
MDL číslo:MFCD00150754