Orders LinkContactUsLinkComponent
DL-α-Tocopherol (Vitamin E)
DL-α-Tocopherol (Vitamin E)
3047, Glass bottle for solids, 1 g
Katalogové číslo ENZOALX460018G001
Dodavatel:   Enzo Life Sciences
DL-α-Tocopherol (Vitamin E)
Katalogové číslo ENZOALX460018G001
Dodavatel:  Enzo Life Sciences
Číslo CAS:  10191-41-0
DL-α-Tocopherol (Vitamin E)
3047, Glass bottle for solids, 1 g
Přejít na:
Číslo CAS:  10191-41-0
Price
1 320,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonyma:  (±)-α-Tocopherol, Vitamin E Alcohol, all-rac-α-Tocopherol, 3,4-Dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2H-benzopyran-6-ol, 2,5,7,8-Tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)chroman-6-ol, DL-alpha-Tocopherol, Vitamin E
  • Číslo CAS:10191-41-0
  • Vzorec:C₂₉H₅₀O₂
  • MDL číslo:MFCD00072051
  • Molecular Weight:430.71
  • EINECS:233-466-0
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle for solids
  • Bal.:
    1 g
  • Sekvence:
    3047