ContactUsLinkComponent
Irinotecan hydrochloride trihydrate ≥98% (by HPLC)
Irinotecan hydrochloride trihydrate ≥98% (by HPLC)
Katalogové číslo ENZOALX430139M025
Dodavatel:  ENZO LIFE SCIENCES
Číslo CAS:  
Irinotecan hydrochloride trihydrate ≥98% (by HPLC)
Katalogové číslo ENZOALX430139M025
Dodavatel:  ENZO LIFE SCIENCES
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Bal.:
    25 mg
  • Sekvence:
    2315
Specifikace
O tomto produktu
 :
 :677.19 g/mol (623.15 anhy)
Číslo CAS:136572-09-3
 :MFCD01862255
Vzorec:C₃₃H₃₈N₄O₆·HCl·3H₂O
MDL číslo:MFCD01765731