ContactUsLinkComponent
Diethyldithiokarbamát sodný trihydrát ≥99% (by titrimetric analysis)
Diethyldithiokarbamát sodný trihydrát ≥99% (by titrimetric analysis)
  ENZOALX400003G025
 :  
Diethyldithiokarbamát sodný trihydrát ≥99% (by titrimetric analysis)
  ENZOALX400003G025
 :  
  • Typ balení:
    Glass bottle for solids
  • Bal.:
    25 g
  • Sekvence:
    3308
 :
 :12,03443
 :1,1 g/cm³ (20 °C)
 :Refrigerator
 :205-710-6
 :3077
 :9,III
 :GHS07
 :GHS09
 :20624-25-3
 :(C₂H₅)₂NCSSNa·3H₂O
 :MFCD00150617