0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Delphinidin chloride
Delphinidin chloride ≥97% (by HPLC)
Delphinidin chloride ≥97% (by HPLC)
ENZOALX385028M010
:
ENZO LIFE SCIENCES
:
Delphinidin chloride ≥97% (by HPLC)
ENZOALX385028M010
:
ENZO LIFE SCIENCES
:
Bal.:
10 mg
Sekvence:
2275
:
:
338.71 g/mol
:
Freezer
:
528-53-0
:
C₁₅H₁₁O₇Cl
:
MFCD00016663