ContactUsLinkComponent
Quercetin dihydrate ≥95% (by HPLC)
Quercetin dihydrate ≥95% (by HPLC)
Katalogové číslo ENZOALX385001G005
Dodavatel:  ENZO LIFE SCIENCES
Číslo CAS:  
Quercetin dihydrate ≥95% (by HPLC)
Katalogové číslo ENZOALX385001G005
Dodavatel:  ENZO LIFE SCIENCES
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Bal.:
    5 g
  • Sekvence:
    3173
Specifikace
O tomto produktu
 :
 :338.268 g/mol
Číslo CAS:6151-25-3
Vzorec:C₁₅H₁₄O₉
MDL číslo:MFCD00149487