0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Tosufloxacin tosylate
Tosufloxacin tosylate ≥98% (by HPLC)
Tosufloxacin tosylate ≥98% (by HPLC)
ENZOALX380303M250
:
ENZO LIFE SCIENCES
:
Tosufloxacin tosylate ≥98% (by HPLC)
ENZOALX380303M250
:
ENZO LIFE SCIENCES
:
Bal.:
250 mg
Sekvence:
2590
:
:
404.4 · 172.2 g/mol
:
Freezer
:
115964-29-9
:
C₁₉H₁₅F₃N₄O₃·C₇H₈O₃S
:
MFCD01711971