Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Minocycline hydrochloride ≥98%
Minocycline hydrochloride ≥98%
Katalogové číslo ENZOALX380109M050
Dodavatel:  ENZO LIFE SCIENCES
Číslo CAS:  
Minocycline hydrochloride ≥98%
Katalogové číslo ENZOALX380109M050
Dodavatel:  ENZO LIFE SCIENCES
Číslo CAS:  

Specifikace

  • Bal.:
    50 mg
  • Sekvence:
    2370

Specifikace

O tomto produktu

 :
 :493.94 g/mol
Číslo CAS:13614-98-7
Vzorec:C₂₃H₂₇N₃O₇
MDL číslo:MFCD00083669