0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Kanamycin sulphate
Kanamycin sulphate
Kanamycin sulphate
ENZOALX380049G005
:
ENZO LIFE SCIENCES
:
Kanamycin sulphate
ENZOALX380049G005
:
ENZO LIFE SCIENCES
:
Typ balení:
Glass bottle for solids
Bal.:
5 g
Sekvence:
3173
:
:
582.6 g/mol
:
246-933-9
:
GHS08
:
Ambient
:
25389-94-0
:
C₁₈H₃₈N₄O₁₅S
:
MFCD00070253