0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Nourseothricin sulphate
Nourseothricin sulphate (from Streptomyces noursei) ≥85%
Nourseothricin sulphate (from Streptomyces noursei) ≥85%
Nourseothricin sulphate (from Streptomyces noursei) ≥85%
ENZOALX380025M005
:
ENZO LIFE SCIENCES
:
Nourseothricin sulphate (from Streptomyces noursei) ≥85%
ENZOALX380025M005
:
ENZO LIFE SCIENCES
:
Bal.:
5 mg
Sekvence:
2210
:
:
1359.47 g/mol
:
Refrigerator
:
96736-11-7
:
MFCD06795125
:
C₃₁H₅₈N₁₂O₁₀·C₁₉H₃₄N₈O₈·H₂SO₄
:
MFCD00165013