0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Baccatine III
Baccatine III ≥95% (by HPLC)
Baccatine III ≥95% (by HPLC)
ENZOALX351005M025
:
ENZO LIFE SCIENCES
:
Baccatine III ≥95% (by HPLC)
ENZOALX351005M025
:
ENZO LIFE SCIENCES
:
Bal.:
25 mg
Sekvence:
2315
Purity:
≥95% (HPLC)
Source:
Semisynthetic from Taxus baccata
:
:
586.634 g/mol
:
GHS07
:
GHS08
:
Freezer
:
27548-93-2
:
C₃₁H₃₈O₁₁