Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Pristimerin (from Tripterygium wilfordii Hook.F) ≥97% (by HPLC)
Pristimerin (from Tripterygium wilfordii Hook.F) ≥97% (by HPLC)
Katalogové číslo ENZOALX350411M005
Dodavatel:  ENZO LIFE SCIENCES
Číslo CAS:  
Pristimerin (from Tripterygium wilfordii Hook.F) ≥97% (by HPLC)
Katalogové číslo ENZOALX350411M005
Dodavatel:  ENZO LIFE SCIENCES
Číslo CAS:  

Specifikace

  • Bal.:
    5 mg
  • Sekvence:
    2210

Specifikace

O tomto produktu

 :
 :464.6 g/mol
Teplota pro skladování:Freezer
Číslo CAS:1258-84-0
Vzorec:C₃₀H₄₀O₄