0
0,00 Kč
Zadání objednávky
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
N-ω-Propyl-L-arginine
N-ω-Propyl-L-arginine ≥98%
N-ω-Propyl-L-arginine ≥98%
ENZOALX270203M025
:
ENZO LIFE SCIENCES
:
N-ω-Propyl-L-arginine ≥98%
ENZOALX270203M025
:
ENZO LIFE SCIENCES
:
Bal.:
25 mg
Sekvence:
2315
:
:
137361-05-8