Toluen-α-sulfonylfluorid ≥99% (by GC-FID)
Dodavatel: ENZO LIFE SCIENCES
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:329-98-6
:
Vzorec:C₇H₇FO₂S
MDL číslo:MFCD00007424
Bod varu:80…85 °C (0,3 mmHg)
Bod tání:91…92 °C
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:206-350-2
UN:2923
ADR:8,III
:GHS06
:GHS05
Frequently Bought Together