0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
BML-279
BML-279
BML-279
BML-279
Katalogové číslo ENZOBMLST3720005
Supplier:
ENZO LIFE SCIENCES
CAS Number:
Expand image
BML-279
Katalogové číslo ENZOBMLST3720005
Supplier:
ENZO LIFE SCIENCES
CAS Number:
Specifications
Bal.:
5 mg
Sekvence:
2210
Specifications
About this item
Product Details
:
:
415.5 g/mol
Formula:
C₂₄H₂₅N₅O₂
Product Details