ContactUsLinkComponent
bisbenzimide H-33342 trihydrochloride (Hoechst 33342) ≥95% (by HPLC), Ultrapure dye
bisbenzimide H-33342 trihydrochloride (Hoechst 33342) ≥95% (by HPLC), Ultrapure dye
Catalog # ENZOENZ52401
Dodavatel:  ENZO LIFE SCIENCES
Číslo CAS:  
undefined
bisbenzimide H-33342 trihydrochloride (Hoechst 33342) ≥95% (by HPLC), Ultrapure dye
Catalog # ENZOENZ52401
Dodavatel:  ENZO LIFE SCIENCES
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Bal.:
    100 mg
  • Sekvence:
    2440
Specifikace
O tomto produktu
 :
 :561.93 g/mol
Teplota pro skladování:Freezer
Číslo CAS:23491-52-3
 :MFCD00012679
Vzorec:C₂₇H₂₈N₆O·3HCl