0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
TSQ
TSQ ≥98% (by HPLC), Ultrapure
TSQ ≥98% (by HPLC), Ultrapure
ENZOENZ52153
:
Enzo Life Sciences
:
TSQ ≥98% (by HPLC), Ultrapure
ENZOENZ52153
:
Enzo Life Sciences
:
Bal.:
25 mg
Sekvence:
2315
:
:
328.38 g/mol
:
Freezer
:
109628-27-5
:
C₁₇H₁₆N₂O₃S