0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Zadání objednávky
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Zadání objednávky
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Luffariellolide
Luffariellolide (from Luffariella sp.) ≥98% (by TLC)
Luffariellolide (from Luffariella sp.) ≥98% (by TLC)
ENZOBMLST3100001
:
ENZO LIFE SCIENCES
:
Luffariellolide (from Luffariella sp.) ≥98% (by TLC)
ENZOBMLST3100001
:
ENZO LIFE SCIENCES
:
Bal.:
1 mg
Sekvence:
2070
:
:
386.6 g/mol
:
Freezer
:
111149-87-2
:
C₂₅H₃₈O₃