0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Damnacanthal
Damnacanthal ≥95% (by HPLC)
Damnacanthal ≥95% (by HPLC)
Damnacanthal ≥95% (by HPLC)
ENZOBMLEI2740001
:
Enzo Life Sciences
:
Damnacanthal ≥95% (by HPLC)
ENZOBMLEI2740001
:
Enzo Life Sciences
:
Bal.:
1 mg
Sekvence:
2070
:
:
282.2 g/mol
:
Freezer
:
477-84-9
:
C₁₆H₁₀O₅