ContactUsLinkComponent
JK 184 ≥99% (by HPLC)
JK 184 ≥99% (by HPLC)
Katalogové číslo ENZOENZCHM1290005
Dodavatel:  ENZO LIFE SCIENCES
Číslo CAS:  
undefined
JK 184 ≥99% (by HPLC)
Katalogové číslo ENZOENZCHM1290005
Dodavatel:  ENZO LIFE SCIENCES
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Bal.:
    5 mg
  • Sekvence:
    2210
Specifikace
O tomto produktu
 :
 :350.4374 g/mol
Číslo CAS:315703-52-7
Vzorec:C₁₉H₁₈N₄OS
MDL číslo:MFCD01044465