0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
LFM-A13
LFM-A13 ≥97%
LFM-A13 ≥97%
LFM-A13 ≥97%
Catalog # ENZOBMLEI2950025
Supplier:
ENZO LIFE SCIENCES
CAS Number:
Expand image
LFM-A13 ≥97%
Catalog # ENZOBMLEI2950025
Supplier:
ENZO LIFE SCIENCES
CAS Number:
Specifications
Bal.:
25 mg
Sekvence:
2315
Specifications
About this item
Product Details
:
:
360.00 g/mol
CAS Number:
244240-24-2
Formula:
C₁₁H₈Br₂N₂O₂
MDL Number:
MFCD02179204
Product Details