Orders LinkContactUsLinkComponent
TAPI-0 ≥99%
TAPI-0 ≥99%
2070, 1 mg
Katalogové číslo ENZOBMLPI1330001
Dodavatel:   Enzo Life Sciences
TAPI-0 ≥99%
Katalogové číslo ENZOBMLPI1330001
Dodavatel:  Enzo Life Sciences
Číslo CAS:  143457-40-3
TAPI-0 ≥99%
TAPI-0 ≥99%
2070, 1 mg
Přejít na:
Číslo CAS:  143457-40-3
Price
9 410,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 mg
Product Details & Documents
Inhibitor of TNF-alpha processing
Inhibitor of TNFalpha processing. Inhibits TACE and MMPs in vitro.
  • Číslo CAS:143457-40-3
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    1 mg
  • Sekvence:
    2070