0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Wedelolactone
Wedelolactone ≥98% (by TLC)
Wedelolactone ≥98% (by TLC)
ENZOBMLEI3160001
:
ENZO LIFE SCIENCES
:
Wedelolactone ≥98% (by TLC)
ENZOBMLEI3160001
:
ENZO LIFE SCIENCES
:
Bal.:
1 mg
Sekvence:
2070
:
:
314.2 g/mol
:
524-12-9
:
C₁₆H₁₀O₇
:
MFCD07778564