Orders LinkContactUsLinkComponent
Pyocyanin ≥98% (by HPLC)
Pyocyanin ≥98% (by HPLC)
0032, 1 Vial
Katalogové číslo ENZOENZ53001C001
Korozi způsobující
Toxický
Dráždivý
Dodavatel:   Enzo Life Sciences
Pyocyanin ≥98% (by HPLC)
Katalogové číslo ENZOENZ53001C001
Dodavatel:  Enzo Life Sciences
Číslo CAS:  85-66-5
Pyocyanin ≥98% (by HPLC)
Pyocyanin ≥98% (by HPLC)
0032, 1 Vial
Přejít na:
Číslo CAS:  85-66-5
Price
2 200,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 Vial
Product Details & Documents
ROS inducer.
Cytotoxic pigment secreted by Pseudomonas aeruginosa, which frequently infects the lungs of immuno-suppressed patients, as well as those with cystic fibrosis. Pyocyanin toxicity results from its ability to undergo reduction by NAD(P)H and subsequent generation of superoxide and H₂O₂ directly in the lungs.
Reconstitute the contents of the vial in 100 µl solvent to yield a 10mM stock solution.
Soluble in DMSO or dimethyl formamide.
Synonyma:  Sanasin, 1-hydroxy-N-methylphenazine
  • Číslo CAS:85-66-5
  • Vzorec:C₁₃H₁₀N₂O
  • Molecular Weight:210.2 g/mol
  • Teplota pro skladování:Ultra-Low Temperature Freezer (–80°C)
Specifikace
Výsledky testů specifikací
  • Purity:
    ≥98% (HPLC)
  • Formulation:
    Lyophilised
Specifikace
  • Bal.:
    1 Vial
  • Sekvence:
    0032