Coumestrol ≥95% (by HPLC)
Dodavatel: ENZO LIFE SCIENCES
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:479-13-0
:
Vzorec:C₁₅H₈O₅
:268.2 g/mol
:GHS07
Teplota pro skladování:Ambient
Výsledky testů specifikací
- Purity:≥95% (HPLC)
Výsledky testů specifikací
Frequently Bought Together