0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
AMPA
AMPA ≥98% (by TLC), white to off-white solid
AMPA ≥98% (by TLC), white to off-white solid
ENZOBMLEA1100005
:
ENZO LIFE SCIENCES
:
AMPA ≥98% (by TLC), white to off-white solid
ENZOBMLEA1100005
:
ENZO LIFE SCIENCES
:
Bal.:
5 mg
Sekvence:
2210
Source:
Synthetic
Purity:
≥98%
Identity:
Determined by NMR
:
:
186.2 g/mol
:
Freezer
:
77521-29-0
:
C₇H₁₀N₂O₄