0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
(±)1,2-Dioleoylglycerol (18:1)
(±)1,2-Dioleoylglycerol (18:1) ≥98% (by TLC)
(±)1,2-Dioleoylglycerol (18:1) ≥98% (by TLC)
ENZOBMLDG1150020
:
ENZO LIFE SCIENCES
:
(±)1,2-Dioleoylglycerol (18:1) ≥98% (by TLC)
ENZOBMLDG1150020
:
ENZO LIFE SCIENCES
:
Bal.:
20 mg
Sekvence:
2305
Source:
Synthetic
Purity:
≥98%
:
:
621 g/mol
:
Freezer
:
2442-61-7
:
C₃₉H₇₂O₅
:
MFCD00043031