0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Sp-cAMPS
Sp-cAMPS ≥98% (by HPLC)
Sp-cAMPS ≥98% (by HPLC)
ENZOBMLCN1360001
:
Enzo Life Sciences
:
Sp-cAMPS ≥98% (by HPLC)
ENZOBMLCN1360001
:
Enzo Life Sciences
:
Bal.:
1 mg
Sekvence:
2070
Purity:
≥98% (HPLC)
Identity:
Determined by UV-VIS and ESI-MS
:
:
446.5 g/mol
:
Freezer
:
93602-66-5
:
C₁₀H₁₁N₅O₅PS·C₆H₁₆N