0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Tyrphostin A23
Tyrphostin A23 ≥99% (by TLC)
Tyrphostin A23 ≥99% (by TLC)
ENZOBMLEI1910010
:
Enzo Life Sciences
:
Tyrphostin A23 ≥99% (by TLC)
ENZOBMLEI1910010
:
Enzo Life Sciences
:
Bal.:
10 mg
Sekvence:
2275
:
:
186.1 g/mol
:
Ambient
:
118409-57-7
:
C₁₀H₆N₂O₂
:
MFCD00133899