ContactUsLinkComponent
Bisindolylmaleimide IX methanesulphonate ≥98%
  ENZOBMLEI2830001
 :  
undefined
Bisindolylmaleimide IX methanesulphonate ≥98%
  ENZOBMLEI2830001
 :  
  • Bal.:
    1 mg
  • Sekvence:
    2070
 :
 :457.6·96.1 g/mol
 :Freezer
 :138489-18-6
 :C₂₅H₂₃N₅O₂S·CH₄O₃S
 :MFCD03788207