0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Bisindolylmaleimide IX methanesulphonate
Bisindolylmaleimide IX methanesulphonate ≥98%
Bisindolylmaleimide IX methanesulphonate ≥98%
ENZOBMLEI2830001
:
Enzo Life Sciences
:
Bisindolylmaleimide IX methanesulphonate ≥98%
ENZOBMLEI2830001
:
Enzo Life Sciences
:
Bal.:
1 mg
Sekvence:
2070
:
:
457.6·96.1 g/mol
:
Freezer
:
138489-18-6
:
C₂₅H₂₃N₅O₂S·CH₄O₃S
:
MFCD03788207