Přeskočit na Záhlaví
Přeskočit na Hlavní obsah
Přeskočit na Patička
Pokročilé
Pokročilé
SDS
Certifikáty
Údaje o výrobci
0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Bryostatin 1
Bryostatin 1 ≥98% (by HPLC)
Bryostatin 1 ≥98% (by HPLC)
ENZOBMLST1030010
:
Enzo Life Sciences
:
Bryostatin 1 ≥98% (by HPLC)
ENZOBMLST1030010
:
Enzo Life Sciences
:
Bal.:
10 µG
Sekvence:
1106
Purity:
≥98% (HPLC)
:
:
905.044 g/mol
:
GHS07
:
Freezer
:
83314-01-6
:
C₄₇H₆₈O₁₇