ContactUsLinkComponent
Nile red ≥95% (by HPLC), Ultrapure
Nile red ≥95% (by HPLC), Ultrapure
Katalogové číslo ENZOENZ52551
Dodavatel:  ENZO LIFE SCIENCES
Číslo CAS:  
undefined
Nile red ≥95% (by HPLC), Ultrapure
Katalogové číslo ENZOENZ52551
Dodavatel:  ENZO LIFE SCIENCES
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Bal.:
    25 mg
  • Sekvence:
    2315
Specifikace
O tomto produktu
 :
 :318.38 g/mol
Teplota pro skladování:Freezer
Číslo CAS:7385-67-3
Vzorec:C₂₀H₁₈N₂O₂
MDL číslo:MFCD00011639