Idebenone ≥98% (by HPLC)
Dodavatel: Enzo Life Sciences
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:58186-27-9
:
Vzorec:C₁₉H₃₀O₅
MDL číslo:MFCD00274552
:338.44 g/mol
Teplota pro skladování:Ambient
Výsledky testů specifikací
- Purity:≥98% (TLC)
- Appearance:Orange solid
Výsledky testů specifikací
Frequently Bought Together