Bilobalide ≥98% (by HPLC), white solid
Dodavatel: ENZO LIFE SCIENCES
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:33570-04-6
:
Vzorec:C₁₅H₁₈O₈
MDL číslo:MFCD00238547
:326.30 g/mol
Teplota pro skladování:Freezer
Výsledky testů specifikací
- Purity:≥98% (HPLC)
Výsledky testů specifikací
Frequently Bought Together